Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G
OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA
55.1
EUR
APOSOR60156-1G
APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Formula:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6076 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12756112 Núm. CAS: 878207-92-2 |