5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60159-5G OR60159-1G
APOSOR60159-5GEA 65.4 EUR
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11518975
Núm. CAS: 929617-35-6