Isoquinoline-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR60160-1G
OR60160-5G
APOSOR60160-1GEA
56.7
EUR
APOSOR60160-1G
APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NO Pto. de fusión: 101…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00829440 Núm. CAS: 22960-16-3 |