4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoxazole-4-carboxylic acid
OR60164-5G
APOSOR60164-5GEA 163 EUR
APOSOR60164-5G
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738806
Núm. CAS: 6436-62-0