2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylisoxazole-5-acetic Acid, 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
OR60165-5G
APOSOR60165-5GEA 58 EUR
APOSOR60165-5G
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,126 g/mol
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863539
Núm. CAS: 19668-85-0