Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
OR60168-5G
APOSOR60168-5GEA 197 EUR
APOSOR60168-5G
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 24…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367959
Núm. CAS: 10200-43-8