5-Nitrobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR60169-1G OR60169-5G
APOSOR60169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60169-1G APOSOR60169-5G
5-Nitrobenzoxazole
5-Nitrobenzoxazole
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01359855
Núm. CAS: 70886-33-8