trans-4-Decenal
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-4-Decenal
OR6017-5G
OR6017-1G
APOSOR6017-5GEA
50.9
EUR
APOSOR6017-5G
APOSOR6017-1G
trans-4-Decenal
trans-4-Decenal
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 80 °C/4mmHg Densidad: 0,842 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065447 Núm. CAS: 65405-70-1 EINECS: 265-741-6 |