2-Metil-5-nitrobenzoxazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Metil-5-nitrobenzoxazol
2-Metil-5-nitrobenzoxazol
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466748
Núm. CAS: 32046-51-8