2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 117 °C
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622267
Núm. CAS: 4359-46-0
EINECS: 224-435-2
UN: 1993
ADR: 3,III