3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60181-1G OR60181-5G
APOSOR60181-1GEA 48 EUR
APOSOR60181-1G APOSOR60181-5G
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11227185
Núm. CAS: 1001635-30-8