4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60183-1G OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60183-1G APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01459882
Núm. CAS: 13745-17-0