(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
OR60184-25G
APOSOR60184-25GEA 143 EUR
APOSOR60184-25G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,105 g/mol
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00273370
Núm. CAS: 68108-18-9