4-Bromoquinolin-8-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-8-hydroxyquinoline
OR60191-1G OR60191-250MG
APOSOR60191-1GEA 81.2 EUR
APOSOR60191-1G APOSOR60191-250MG
4-Bromoquinolin-8-ol
4-Bromoquinolin-8-ol
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08688609
Núm. CAS: 139399-63-6