Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR60193-25G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 72.5 EUR
APOSOR60193-25G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂
Pto. Ebullición: 92…94 °C/2mmHg
Densidad: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00234061
Núm. CAS: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III