2,3-Dimetilpirazina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6020-10G OR6020-250G OR6020-50G
APOSOR6020-10GEA 46.6 EUR
APOSOR6020-10G APOSOR6020-250G APOSOR6020-50G
2,3-Dimetilpirazina 99%
2,3-Dimetilpirazina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1.022 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006144
Núm. CAS: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3 III