Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR60202-100G
OR60202-25G
OR60202-500G
APOSOR60202-100GEA
78.3
EUR
APOSOR60202-100G
APOSOR60202-25G
APOSOR60202-500G
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo
Cloruro de 2,4,6-trimetilbenzoilo
Formula:
C₁₀H₁₁ClO Pto. Ebullición: 143…146 °C/60mmHg Densidad: 1,095 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013650 Núm. CAS: 938-18-1 EINECS: 213-339-6 UN: 3265 ADR: 8,III |