Oxetan-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxyoxetane
OR60206-1G OR60206-5G OR60206-25G
APOSOR60206-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60206-1G APOSOR60206-5G APOSOR60206-25G
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Pto. Ebullición: 67…70 °C/8mmHg
Densidad: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056790
Núm. CAS: 7748-36-9