4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60209-1G OR60209-5G
APOSOR60209-1GEA 161 EUR
APOSOR60209-1G APOSOR60209-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,99 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831607
Núm. CAS: 287917-97-9