4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60213-1G OR60213-250MG OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA 31.9 EUR
APOSOR60213-1G APOSOR60213-250MG APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03426655
Núm. CAS: 34033-41-5