(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 328 EUR
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034846
Núm. CAS: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9