8-Bromo-1-octeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 118 EUR
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octeno 98%
8-Bromo-1-octeno
Formula: C₈H₁₅Br
Pto. Ebullición: 92 °C/24mmHg
Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000275
Núm. CAS: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4