9-Bromo-1-nonene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60223-25G OR60223-5G OR60223-100G
APOSOR60223-25GEA 120 EUR
APOSOR60223-25G APOSOR60223-5G APOSOR60223-100G
9-Bromo-1-nonene 97%
9-Bromo-1-nonene
Formula: C₉H₁₇Br
MW: 205,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037826
Núm. CAS: 89359-54-6