2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
OR60236-1G
APOSOR60236-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60236-1G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Formula: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09049072
Núm. CAS: 63286-29-3