2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 444 EUR
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.10 g/mol
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093445
Núm. CAS: 111128-12-2
UN: 1759
ADR: 8 II