2,4-Dichlorothiazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR60252-25G OR60252-100G OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA 34.8 EUR
APOSOR60252-25G APOSOR60252-100G APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
2,4-Dichlorothiazole
Formula: C₃HCl₂NS
Pto. Ebullición: 184 °C
Pto. de fusión: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08691358
Núm. CAS: 4175-76-2