N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-N,N-dimethylaniline
OR60254-1G OR60254-25G OR60254-5G
APOSOR60254-1GEA 79.9 EUR
APOSOR60254-1G APOSOR60254-25G APOSOR60254-5G
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,1943 g/mol
Pto. Ebullición: 223 °C
Densidad: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01706706
Núm. CAS: 2836-03-5