2-Amino-1,3-propanodiol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
OR60269-100G OR60269-500G OR60269-1KG
APOSOR60269-100GEA 26.1 EUR
APOSOR60269-100G APOSOR60269-500G APOSOR60269-1KG
2-Amino-1,3-propanodiol 96%
2-Amino-1,3-propanodiol
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051487
Núm. CAS: 534-03-2
UN: 3259
ADR: 8,III