(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 92.8 EUR
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.60 g/mol
Pto. Ebullición: 149…150 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 45…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031535
Núm. CAS: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III