Farnesol (mezcla de isómeros) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
OR6039-100G
APOSOR6039-100GEA 106 EUR
APOSOR6039-100G
Farnesol (mezcla de isómeros) 95%
Farnesol (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Pto. Ebullición: 149 °C/4mmHg
Densidad: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002918
Núm. CAS: 4602-84-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III