Geranyl acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 72.5 EUR
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 138 °C/25mmHg
Densidad: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015037
Núm. CAS: 105-87-3