(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6053-10G OR6053-1G OR6053-5G
APOSOR6053-10GEA 708 EUR
APOSOR6053-10G APOSOR6053-1G APOSOR6053-5G
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile 95%
(1-Amino-2-chloroethylidene)malononitrile
Formula: C₅H₄ClN₃
Pto. de fusión: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 118645-77-5