2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6054-1G OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA 495 EUR
APOSOR6054-1G APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243468
Núm. CAS: 105985-16-8