2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-methoxy-3-pyridinecarbonitrile
OR6055-1G OR6055-5G
APOSOR6055-1GEA 198 EUR
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
2-Amino-4-methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Pto. de fusión: 211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00975441
Núm. CAS: 98651-70-8