1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR6058-1G OR6058-500MG OR6058-5G
APOSOR6058-1GEA 510 EUR
APOSOR6058-1G APOSOR6058-500MG APOSOR6058-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-bromobenzene chloride
Formula: C₇H₉BrClNO
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114573
Núm. CAS: 51572-91-9