1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(2-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6059-1G OR6059-250MG
APOSOR6059-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6059-1G APOSOR6059-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorobenzene chloride
Formula: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194,0585 g/mol
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114592
Núm. CAS: 5555-48-6