1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(4-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6060-1G OR6060-5G
APOSOR6060-1GEA 168 EUR
APOSOR6060-1G APOSOR6060-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-chlorobenzene chloride
Formula: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194,0585 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114589
Núm. CAS: 38936-60-6