2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6063-1G OR6063-500MG
APOSOR6063-1GEA 323 EUR
APOSOR6063-1G APOSOR6063-500MG
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(2-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formula: C₂₁H₁₅NO
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231976
Núm. CAS: 127667-32-7