2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6064-1G OR6064-500MG
APOSOR6064-1GEA 323 EUR
APOSOR6064-1G APOSOR6064-500MG
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitrile
Formula: C₂₁H₁₅NO
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231979
Núm. CAS: 338791-77-8