1-(2-Bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: beta-Bromo-2,4-dichlorophenetole
OR6066-10G OR6066-1G OR6066-5G
APOSOR6066-10GEA 288 EUR
APOSOR6066-10G APOSOR6066-1G APOSOR6066-5G
1-(2-Bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno
1-(2-Bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno
Formula: C₈H₇BrCl₂O
MW: 269,95 g/mol
Pto. Ebullición: 120…130 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043464
Núm. CAS: 6954-77-4