5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G
OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA
396
EUR
APOSOR6068-1G
APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula:
C₁₀H₉BrN₂O Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09064955 Núm. CAS: 892501-91-6 UN: 3261 ADR: 8,III |