5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-Bromo-1-methyl-2-oxindole
OR6071-1G
APOSOR6071-1GEA 34.8 EUR
APOSOR6071-1G
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formula: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464061
Núm. CAS: 20870-90-0