(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromobenzylsulphonyl chloride
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.5433 g/mol
Pto. de fusión: 117…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973454
Núm. CAS: 53531-69-4
UN: 3261
ADR: 8 II