3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR6084-1G OR6084-5G
APOSOR6084-1GEA 102 EUR
APOSOR6084-1G APOSOR6084-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09065009
Núm. CAS: 207909-05-5