Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Formula: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025909
Núm. CAS: 195503-40-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III