5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 180 EUR
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,6183 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258640
Núm. CAS: 374554-54-8