3-Cloroisoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 56.7 EUR
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Cloroisoquinolina 98%
3-Cloroisoquinolina
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.6000 g/mol
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05982009
Núm. CAS: 19493-45-9