8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6100-1G OR6100-5G
APOSOR6100-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6100-1G APOSOR6100-5G
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0586 g/mol
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258770
Núm. CAS: 136117-93-6