1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61002-1G OR61002-5G
APOSOR61002-1GEA 0 EUR
APOSOR61002-1G APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Pto. de fusión: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664574
Núm. CAS: 847818-79-5