Trimethyl orthobutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61007-5ML OR61007-25ML
APOSOR61007-5MLEA 82.9 EUR
APOSOR61007-5ML APOSOR61007-25ML
Trimethyl orthobutyrate
Trimethyl orthobutyrate
Formula: C₇H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 146 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008480
Núm. CAS: 43083-12-1
UN: 3272
ADR: 3,III